Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 118,00 zł 88,50 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 381,00 zł 285,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
88,50 zł
Cena katalogowa118,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]20/D −46°, c = 1 in chloroform
optical purity
ee: 99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
bp
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, hydroxyl
SMILES string
CCOC(=O)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChI key
OMSUIQOIVADKIM-RXMQYKEDSA-N
General description
Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate is a chiral building block for the preparation of bioactive compounds used in the pharmaceutical industry. It is formed during the hydrolysis of poly-3-hydroxybutyrate.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 96% | description 99% | description 97% |
| assay 98% | assay 96% | assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.017 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.19 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.055 g/mL at 20 °C (lit.) | density - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| refractive index n20/D 1.42 (lit.) | refractive index n20/D 1.453 (lit.) | refractive index n20/D 1.421 (lit.) | refractive index - |
| bp 75-76 °C/12 mmHg (lit.) | bp 93-95 °C/5 mmHg (lit.) | bp 56-58 °C/11 mmHg (lit.) | bp - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?