Merck
357782
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trichlorobenzoic acid
97%
Wybierz wielkość
1 G
393,00 zł
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
393,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3C6H2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.46
Beilstein:
2097064
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
166-167 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,(H,11,12)
Klucz InChI
CGFDSIZRJWMQPP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of temperature on biological degradation of phenols, benzoates and phthalates under methanogenic conditions.
Leven L and Schnurer A.
International Biodeterioration & Biodegradation, 55(2), 153-160 (2005)
Rearrangement of Halotropones. Chloride Exchange in Tribromotropolone.
Doering WE and Knox LH.
Journal of the American Chemical Society, 74(22), 5683-5687 (1952)
Meng Qi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(25), 6995-7006 (2020-08-02)
Dicamba herbicide is increasingly used in the world, in particular' with the widespread cultivation of genetically modified dicamba-resistant crops. However, the drift problem in the field has caused phytotoxicity against naive, sensitive crops, raising legal concerns. Thus, it is particularly
Prakash Karegoudar et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(4), 808-815 (2007-09-07)
The reaction of 2,3,5-trichlorobenzoic acid hydrazide with carbon disulfide and potassium hydroxide followed by treatment with hydrazine hydrate afforded 3-(2,3,5-trichlorophenyl)-4-amino-1,2,4-triazole-5-thione (6). Alternatively, this triazole was also synthesized by fusing 2,3,5-trichlorobenzoic acid with thiocarbohydrazide. Condensation of (6) with various aromatic carboxylic
Emeline L Maillet et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(21), 6931-6935 (2009-10-13)
We show that phenoxyauxin herbicides and lipid-lowering fibrates inhibit human but not rodent T1R3. T1R3 as a coreceptor in taste cells responds to sweet compounds and amino acids; in endocrine cells of gut and pancreas T1R3 contributes to glucose sensing.