Merck
144940
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzoic acid
97%
Wybierz wielkość
50 G
417,00 zł
250 G
690,00 zł
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
417,00 zł
250 G
690,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.01
Beilstein:
973353
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
301 °C (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
QVTQYSFCFOGITD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 2,5-dichlorobenzoesowy jest przekształcany do 4-chlorokatecholu przez Pseudomonas sp. CPE2 szczep[1].
Zastosowanie
Kwas 2,5-dichlorobenzoesowy został użyty jako wzorzec kalibracyjny do zbadania produktów reakcji OH w fazie gazowej bifenylu, monochlorobifenylu i dichlorofenylu[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Gas-phase oxidation products of biphenyl and polychlorinated biphenyls.
Brubaker WW and Hites RA.
Environmental Science & Technology, 32(24), 3913-3918 (1998)
S A Kozlovsky et al.
Folia microbiologica, 38(5), 371-375 (1993-01-01)
A strain of Pseudomonas stutzeri KS25 utilizing 2-chlorobenzoic and 2,5-dichlorobenzoic acids as the sole carbon and energy source was isolated from polychlorophenol-contaminated soil and sewage, using the method of enrichment cultures. This strain was also able to grow on 2-fluoro-
V L Romanov et al.
Mikrobiologiia, 62(5), 887-896 (1993-09-01)
The strain Pseudomonas aeruginosa 142 isolated from the utilising PSBs bacterial association was capable of growth on 2-chloro- and 2,4-dichlorobenzoates as sole carbon sources, but it did not utilize 3-Cl, 4-Cl, 3,5-diCl- and 2,6-dichlorobenzoates. P. aeruginosa 142 dehalogenated 2-Cl-, 2,4-diCl-
D Di Gioia et al.
Research in microbiology, 149(5), 339-348 (1998-10-10)
Pyrocatechase activity was studied in the Pseudomonas sp. CPE2 strain, which is capable of growing on 2-chlorobenzoic and 2,5-dichlorobenzoic acid, giving rise to catechol and 4-chlorocatechol, respectively, as intermediate metabolites. The CPE2 crude extract was found to metabolize both catechol
B J van der Woude et al.
Biodegradation, 6(1), 39-46 (1995-01-01)
From long-term chemostat experiments, variants of Pseudomonas aeruginosa JB2 were obtained which exhibited altered properties with respect to the metabolism of 2,5-dichlorobenzoic acid (2,5-DBA). Thus, unlike the original strain JB2-WT, strain JB2-var1 is able to grow in continuous culture on