Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 174,00 zł 130,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
F3C6H2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
130,50 zł
Cena katalogowa174,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
97-99 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
VJMYKESYFHYUEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4,5-Trifluorobenzoic acid may be used in chemical synthesis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 97-99 °C (lit.) | mp - | mp 72-74 °C (lit.) | mp 140-142 °C (lit.) |
| functional group carboxylic acid, fluoro | functional group amine | functional group - | functional group carboxylic acid, fluoro |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?