Przejdź do
345504
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
97%
Synonim(y):
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
441,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl3C6H2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.90
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5754 (lit.)
bp
107-108 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.561 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, chloro
SMILES string
ClC(=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H2Cl4O/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H
InChI key
OZGSEIVTQLXWRO-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride may be used in the preparation of:
  • γ-lactone and δ-lactone
  • aliphatic aromatic anhydrides, required for the synthesis of amphiphilic hyaluronan
  • mixed anhydride, required for the synthesis of angelate esters
  • synthesis of both spongistatin 1 and spongistatin 2
  • large-ring lactones in high yields.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
682519196835526436
description
97%
description
97%
description
≥97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
≥97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.5754 (lit.)
refractive index
n20/D 1.529
refractive index
-
refractive index
-
density
1.561 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
bp
107-108 °C/6 mmHg (lit.)
bp
-
bp
57 °C/22 mmHg (lit.)
bp
-
form
liquid
form
-
form
solid
form
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)