Wybierz wielkość
325,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
325,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
164-165 °C/754 mmHg (lit.)
gęstość
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCc1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H9N/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5,7H,2H2,1H3
Klucz InChI
XRPDDDRNQJNHLQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?