Merck
357677
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyphenethylamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
kontrola substancji
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5424 (lit.)
bp
160 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(OC)c(CCN)c1
InChI
1S/C10H15NO2/c1-12-9-3-4-10(13-2)8(7-9)5-6-11/h3-4,7H,5-6,11H2,1-2H3
Klucz InChI
WNCUVUUEJZEATP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
2,5-dimetoksyfenyloetyloamina jest lekiem projektowanym typu fenetyloaminy i jest powszechnie znana jako lek psychoaktywny.[1] Wykryto ją jako środek psychostymulujący w moczu przy użyciu chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).[2]
Zastosowanie
2,5-dimetoksyfenetyloamina może być stosowana do wytwarzania chlorowodorku aminoketonu.[3]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amines Related to 2, 5-Dimethoxyphenethylamine. 1 II.
Baltzly R and Buck JS.
Journal of the American Chemical Society, 62(1), 164-167 (1940)
Sarah Kerrigan et al.
Journal of forensic sciences, 59(1), 175-183 (2013-12-10)
Designer psychostimulants are known by recreational drug users to produce a complex array of adrenergic and hallucinogenic effects. Many of these drugs are not targeted during routine toxicology testing and as a consequence, they are rarely reported. The purpose of
Simultaneous analysis of six phenethylamine-type designer drugs by TLC, LC-MS, and GC-MS.
Kanai K, et al.
Forensic Toxicology, 26(1), 6-12 (2008)
Eline Pottie et al.
Biochemical pharmacology, 182, 114251-114251 (2020-10-01)
Psychedelic new psychoactive substances (NPS), compounds exerting their main pharmacological effects through the activation of the serotonin 2A receptor (5-HT2AR), continuously comprise a substantial portion of the reported NPS. However, these substances and their exact mechanism of action, differentiating them