The particle size of this product is not determined but is expected to be less than 3 mm. Unfortunately, an SEM image is currently not available.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 519,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
519,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
crystals and lumps
reaction suitability
core: niobium
impurities
≤1,000.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
254 °C (lit.)
mp
204.7 °C (lit.)
density
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI key
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.9% trace metals basis | description anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis | description 99% | description 99.9% trace metals basis |
| form crystals and lumps | form powder | form powder | form crystals and lumps |
| assay ≥99.9% trace metals basis | assay 99.995% trace metals basis | assay 99% | assay 99.9% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 204.7 °C (lit.) | mp 204.7 °C (lit.) | mp 204.7 °C (lit.) | mp 124 °C (lit.) |
| density 2.75 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.75 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.75 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| impurities ≤1,000.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤55.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities ≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niobium(V) chloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hello. Could you possibly provide me with the average particle size and a brief description of the particle shape? I am looking for small, homogeneous nano-particles. An SEM image would be greatly appreciated. Thank you.