Merck
357383
Sigma-Aldrich
Platinum-iridium alloy 70:30
wire, diam. 0.5 mm
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101711
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
wire
skład
Iridium, 30 wt. %
Platinum, 70 wt. %
Średnica
0.5 mm
ciąg SMILES
[Ir].[Pt]
InChI
1S/Ir.Pt
Klucz InChI
HWLDNSXPUQTBOD-UHFFFAOYSA-N
Ilość
440 mg = 10 cm; 2.2 g = 50 cm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Produkty
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.