Merck
349712
Sigma-Aldrich
Benzyl chloroacetate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CO2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.525 (lit.)
tw
90 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
phenyl
ciąg SMILES
ClCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Klucz InChI
SOGXBRHOWDEKQB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benzyl chloroacetate is an ester.
Zastosowanie
Benzyl chloroacetate may be used:
  • in the synthesis of monoesters of phosphonoacetic acid
  • in the synthesis of N-benzoyl-glycyl- hydroxyl acetic acid, ester substrate for carboxypeptidase Y catalyzed peptide synthesis
  • as reagent in the total syntheses of the (±)-di-O-methyl ethers of the norlignans sequirin-A, agatharesinol, and hinokiresinol, and of (±)-tri-O-methyl sequirin-E
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Influence of the substrate structure on carboxypeptidase Y catalyzed peptide bond formation.
Breddam K, et al.
Carlsberg Research Communications, 45(5), 361-367 (1980)
T R Herrin et al.
Journal of medicinal chemistry, 20(5), 660-663 (1977-05-01)
The synthesis of monoesters (P and C) of phosphonoacetic acid (PA) is given. The carboxyl esters were prepared by two methods: the reaction of chloroacetates with tris(trimethylsilyl) phosphite, followed by hydrolysis; and by the acid-catalyzed esterification of PA with the
Stereoselective total syntheses of the (?)-di-O-methyl ethers of agatharesinol, sesquirin-A, and hinokiresinol, and of (?)-tri-O-methylsequirin-E, characteristic norlignans of coniferae.
Beracierta AP and Whiting DA.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 10, 1257-1263 (1978)