Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 192,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
192,00 zł
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
48-49 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, ester
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3
InChI key
KUYMVWXKHQSIAS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description analytical standard | description purum, ≥97.0% (GC) |
| assay 97% | assay 98% | assay - | assay ≥97.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.053 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.919 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.742 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.742 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.423 (lit.) | refractive index n20/D 1.418 (lit.) | refractive index n20/D 1.375 (lit.) | refractive index n20/D 1.376, n20/D 1.375 (lit.) |
| bp 48-49 °C/11 mmHg (lit.) | bp 52-53 °C/27 mmHg (lit.) | bp 72-73 °C (lit.) | bp 72-73 °C (lit.) |
| functional group chloro, ester | functional group ester | functional group - | functional group ether |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?