Merck
349658
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloroethyl)phthalimide
≥98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98%
Postać
powder
mp
82-84 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H8ClNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
Klucz InChI
ZPHGARLYQHMNTB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-(2-Chloroethyl)phthalimide can be prepared by the reaction of potassium phthalimide and 2-chloroethyl tosylate.
Zastosowanie
N-(2-Chloroethyl)phthalimide may be used in the preparation of 1-[(dialkylamino)alkyl]-1,8-napthyridin-2(1H)ones and were evaluated for the inhibition of gastric acid secretion invivo.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Gabriel synthesis of primary amines.
Gibson MS and Bradshaw RW.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 7(12), 919-930 (1968)
Inhibition of gastric acid secretion by 1,8-naphthyridin-2(1H)-ones.
W A Bolhofer et al.
Journal of medicinal chemistry, 22(3), 301-306 (1979-03-01)