Merck
348376
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3OC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
gęstość
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)Oc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO2/c9-8(10,11)14-7-4-2-1-3-6(7)12-5-13/h1-4H
Klucz InChI
CTMGYQHKKIEXKF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)