347973
Pentafluorophenyl chlorothionoformate
96%
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.481 (lit.)
tw
98-102 °C/50 mmHg (lit.)
gęstość
1.635 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(OC(Cl)=S)c(F)c1F
InChI
1S/C7ClF5OS/c8-7(15)14-6-4(12)2(10)1(9)3(11)5(6)13
Klucz InChI
DKFQHZNKNWNZCO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- as derivatizing agent during radical-chain deoxygenations of primary alcohols
- as a reagent during the conversion of ribonucleoside to arabinonucleosides
- as reagent during the conversion of 6,8-diethyl-7-hydroxy-5-propyl-hexahydro-indolizin-3-one to O-6,8-diethyl-octahydro-3-oxo-5-propylindolizin-7-yl benzothioate
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter