Merck
346675
Sigma-Aldrich
5-Acetylsalicylamide
98%
Synonim(y):
5-Acetyl-2-hydroxybenzamide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COC6H3(OH)CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
220-222 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(N)=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-5(11)6-2-3-8(12)7(4-6)9(10)13/h2-4,12H,1H3,(H2,10,13)
Klucz InChI
LWAQTCWTCCNHJR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Acetylsalicylamide is formed by lewis acidic ionic liquid catalyzed Friedel-Crafts acylation of salicylamide with acetyl chloride.
Zastosowanie
5-Acetylsalicylamide can be used in the preparation of 5-acetyl-2(3H)-benzoxazolone, via two-step synthetic route using Hofmann rearrangement.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Acylation of salicylamide to 5-acetylsalicylamide using ionic liquids as dual catalyst and solvent.
Chen W, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry (Amsterdam, Netherlands), 16(5), 800-804 (2010)
New heterocyclic chalcones. Part 6. Synthesis and cytotoxic activities of 5-or 6-(3-aryl-2-propenoyl)-2 (3H)-benzoxazolones.
Ivanova YB, et al.
Heterocyclic Communications, 19(1), 23-28 (2013)