Merck
346241
Sigma-Aldrich
Isopropyl formimidate hydrochloride
technical grade
About This Item
Wzór liniowy:
HC(=NH)OCH(CH3)2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
mp
108 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.CC(C)OC=N
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c1-4(2)6-3-5;/h3-5H,1-2H3;1H
Klucz InChI
NWCBOWOTHFLANG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Isopropyl formimidate hydrochloride may be used in the synthesis of 5: 6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosylbenziminazole.
Inne uwagi
Contains isopropyl alcohol and ammonium chloride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
609. Chemistry of the vitamin B12 group. Part II. Synthesis of 5: 6-dimethyl-1-a-D-ribofuranosylbenziminazole.
Johnson AW, et al.
Journal of the Chemical Society, 3061-3066 (1953)