Przejdź do
396788
Ethyl formimidate hydrochloride
Synonim(y):
Ethyl methanimidate hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HC(=NH)OC2H5·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mp
75 °C (dec.) (lit.)
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCOC=N
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c1-2-5-3-4;/h3-4H,2H2,1H3;1H
InChI key
JPUTTYRVDANTBN-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl formimidate hydrochloride is a nitrogen containing organic building block. On heating it undergoes degradation to afford formamidine hydrochloride, ethyl formate and ethyl chloride.
Application
Ethyl formimidate hydrochloride may be used in the preparation of the following:
  • 5-aminoimidazole-4-carboxylic acid α- and β-ribotides
  • s-triazines
  • 2,3:5,6-di-O-isopropylidene-α- and -β-5-amino-4-ethoxycarbonyl or -carbamoyl-imidazole D-mannofuranosides
  • 5-amino-1-(2-pyridyl)imidazole
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • Bredinin via amination of an acyclic precursor
  • Amidine conjugates of the ornithine moiety of an antifungal
Reactant involved in:
  • Intermolecular cyclization
  • Mo-catalyzed asymmetric ring-closing metathesis for synthesis of cyclid amides and amines
  • Synthesis of peptidic 1-cyanopyrrolidines
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12268112682218456
description
-
description
≥97.0% (AT)
description
reagent grade, 97%
description
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
75 °C (dec.) (lit.)
mp
~125 °C (dec.)
mp
−80 °C (lit.)
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
-
form
-
form
-
functional group
ether
functional group
phenyl, ether
functional group
-
functional group
ester, ketone
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)