346217
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethanol
98%
Synonim(y):
(R)-(+)-α-Methyl-2-naphthalenemethanol
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +38°, c = 5 in ethanol
mp
68-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H](O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9,13H,1H3/t9-/m1/s1
Klucz InChI
AXRKCRWZRKETCK-SECBINFHSA-N
informacje o genach
human ... UGT2B17(7367) , UGT2B7(7364)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3