Merck
900542
Sigma-Aldrich
(2S)-2-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrimido[2,1-b][1,3]benzothiazole
95%
Synonim(y):
Katalizator rozdzielczości Birman(S)-HBTM
Wybierz wielkość
100 MG
389,20 zł
1 G
1995,00 zł
389,20 zł
Cena katalogowa556,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
389,20 zł
1 G
1995,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
389,20 zł
Cena katalogowa556,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder or chunks
mp
125 °C
grupa funkcyjna
phenyl
thioether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C12=CC=CC=C1SC3=N[C@H](C4=CC=CC=C4)CCN23
InChI
1S/C16H14N2S/c1-2-6-12(7-3-1)13-10-11-18-14-8-4-5-9-15(14)19-16(18)17-13/h1-9,13H,10-11H2/t13-/m0/s1
Klucz InChI
ZMYZJAQMQBHNLH-ZDUSSCGKSA-N
Zastosowanie
Organokatalizator do kinetycznego roztwarzania alkoholi drugorzędowych przez acylowanie bezwodnikami.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ximin Li et al.
The Journal of organic chemistry, 77(4), 1722-1737 (2012-01-31)
Kinetic resolution of racemic alcohols has been traditionally achieved via enzymatic enantioselective esterification and ester hydrolysis. However, there has long been considerable interest in devising nonenzymatic alternative methods for this transformation. Amidine-based catalysts (ABCs), a new class of enantioselective acyl
Powiązane treści
The main focus of research in the Birman group is on the de novo design of asymmetric catalysts and reagents. As part of this effort, they have developed Amidine-Based Catalysts, or ABCs, and demonstrated their high enantioselectivity in many asymmetric acyl transfer reactions. The versatility, accessibility, and ease of structural modification of ABCs have attracted the interest of a number of other research groups worldwide, which has led to further expansion of their synthetic utility.