Merck
346101
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoyl chloride
96%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(F)COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.572 (lit.)
bp
143-144 °C/35 mmHg (lit.)
gęstość
1.568 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cc(C(Cl)=O)c(Cl)cc1Cl
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)