Merck
344435
Sigma-Aldrich
Magnesium D-gluconate hydrate
97%
Synonim(y):
D-Gluconic acid magnesium salt hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
[HOCH2[CH(OH)]4CO2]2Mg · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.60 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +11°, c = 1.8 in H2O
mp
200 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Mg.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
Klucz InChI
IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)