Merck
342211
Sigma-Aldrich
Nickel(II) fluoride
Synonim(y):
Nickel difluoride, Nickel fluoride, Nickelous fluoride
About This Item
Wzór liniowy:
NiF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz:
powder
rozpuszczalność:
diethyl ether: insoluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: nickel
mp
1380 °C (lit.)
rozpuszczalność
diethyl ether: insoluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
gęstość
4.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
F[Ni]F
InChI
1S/2FH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
DBJLJFTWODWSOF-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)