Merck
342149
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium hexachloroplatinate(IV)
Synonim(y):
Bis(tetrabutylammonium)hexachloroplatinate
About This Item
Wzór liniowy:
{[CH3(CH2)3]4N}2PtCl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
892.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
225 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.6ClH.Pt/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;6*1H;/q2*+1;;;;;;;+4/p-6
Klucz InChI
SSHOYKZPYIRFFY-UHFFFAOYSA-H
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)