For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
60-62 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitro
ciąg SMILES
Oc1c(F)c(F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3F2NO3/c7-3-1-2-4(9(11)12)6(10)5(3)8/h1-2,10H
Klucz InChI
KEGOHDCHURMFKX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?