Merck
341126
Sigma-Aldrich
(Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)[1,4-bis(diphenylphosphino)butane]rhodium(I) tetrafluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H36BF4P2Rh
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
708.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
210 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C2C=CC1C=C2.C(CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)CP(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C28H28P2.C7H8.BF4.Rh/c1-5-15-25(16-6-1)29(26-17-7-2-8-18-26)23-13-14-24-30(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28;1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)5;/h1-12,15-22H,13-14,23-24H2;1-4,6-7H,5H2;;/q;;-1;+1
Klucz InChI
FVKIJNAEINIHMG-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains up to 1 mole acetone of crystallization
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Baptiste Joalland et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 59(22), 8654-8660 (2020-03-25)
Radio amplification by stimulated emission of radiation (RASER) was recently discovered in a low-field NMR spectrometer incorporating a highly specialized radio-frequency resonator, where a high degree of proton-spin polarization was achieved by reversible parahydrogen exchange. RASER activity, which results from