Merck
340723
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Br2C6H2(F)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
64-66 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1c(Br)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2FN/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H,10H2
Klucz InChI
VHPLZFGCNLDYQH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline was employed in the asymmetric synthesis of prostaglandin D2 receptor antagonist for the treatment of allergic rhinitis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kevin R Campos et al.
The Journal of organic chemistry, 70(1), 268-274 (2004-12-31)
An asymmetric synthesis was developed for the production of a prostaglandin D(2) receptor antagonist for the treatment of allergic rhinitis. The stereogenic center was set using asymmetric allylic alkylation chemistry, and the core of the structure was constructed via Pd-catalyzed