Przejdź do zawartości
34075
Methyl 2,4-dibromobutyrate
≥97.0% (GC)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2CH2CHBrCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.92
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1757129
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
density
1.840 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(Br)CCBr
InChI
1S/C5H8Br2O2/c1-9-5(8)4(7)2-3-6/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
DQHIGEQXJBMKKY-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 2,4-dibromobutyrate reacts with sodium azide in dimethylformamide to yield 2-azido-4-bromobutyrate.
Application
Methyl 2,4-dibromobutyrate was used in the preparation of stereoisomers of azetidine-2-carboxylic amide derivative.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)