Merck
340588
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-3-furanmethanol
contains 250 ppm BHT as inhibitor, 99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
viscous liquid
zawiera
250 ppm BHT as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
tw
76-77 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ciąg SMILES
OCC1CCOC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
PCPUMGYALMOCHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetrahydro-3-furanmethanol was the main product formed during hydrolysis of 1,3-dioxolane compounds.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
5- hydrolysis (2-halo-ethyl) -1,3-dioxane :Studies on Hydrolysis of 5- (2-haloethyl) -1, 3- Dioxolane.
Hou R-Z, et al.
Journal of Jilin University (Science Edition) / Chi Lin Ta Hsueh Hsueh Pao (Li Hsueh Pan ), 4, 94-95 (2000)