Merck
340413
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine-d3 deuteriochloride
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
D2NOD·DCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
mp
156-158 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
Cl[2H].[2H]ON([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2/i;1D2,2D/hD
Klucz InChI
WTDHULULXKLSOZ-MUONFQNCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
spleen
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3