Merck
339555
Sigma-Aldrich
Bromomethyl phenyl sulfone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SO2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
51-53 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
sulfone
ciąg SMILES
BrCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7BrO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Klucz InChI
SKIMEKUYIQHJQV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Reakcja bromometylosulfonu fenylowego z tiofenoksydem potasu w dimetyloformamidzie dała fenylotiometylosulfon fenylowy. Ulega on dysproporcjonowaniu z KOH w DMSO w temperaturze pokojowej, dając metylosulfon fenylu i dibromometylosulfon fenylu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nucleophilic displacements alpha to sulfonyl groupings.
Bordwell FG and Jarvis BB.
The Journal of Organic Chemistry, 33(3), 1182-1185 (1968)
Base-induced disproportionation of halomethyl phenyl sulfones to methyl and dihalomethyl phenyl sulfones.
Galvagni M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(14), 4454-4456 (1990)