Merck
336955
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butylphosphine
90%, technical grade
Synonim(y):
P(t-Bu)3
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.32
Beilstein:
1738613
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
przydatność reakcji
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
bp
102-103 °C/13 mmHg (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
gęstość
0.834 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
Klucz InChI
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)