Merck
336939
Sigma-Aldrich
Triallylphosphine
95%
Synonim(y):
Tri-2-propenylphosphine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH2=CHCH2)3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
bp
70 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CCP(CC=C)CC=C
InChI
1S/C9H15P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
Klucz InChI
GNFABDZKXNKQKN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst in Negishi phosphine ligand-containing palladium-catalyzed cross-coupling reactions
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)