Merck
336483
Sigma-Aldrich
Hydroquinidine 4-chlorobenzoate
98%
Synonim(y):
O-(4-Chlorobenzoyl)hydroquinidine, Dihydroquinidine 4-chlorobenzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29ClN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.98
Beilstein:
4302319
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]26/D −73°, c = 1 in ethanol
mp
102-105 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
ciąg SMILES
CC[C@@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)c4ccnc5ccc(OC)cc45
InChI
1S/C27H29ClN2O3/c1-3-17-16-30-13-11-19(17)14-25(30)26(33-27(31)18-4-6-20(28)7-5-18)22-10-12-29-24-9-8-21(32-2)15-23(22)24/h4-10,12,15,17,19,25-26H,3,11,13-14,16H2,1-2H3/t17-,19+,25-,26+/m1/s1
Klucz InChI
TXVNNFDXQZFMBQ-XHYUFEOFSA-N
Informacje prawne
Sold under license from Rhodia Pharma Solutions.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)