Merck
336327
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) carbide
powder, 1.5-2 μm
Synonim(y):
Vanadium monocarbide
About This Item
Wzór liniowy:
VC
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Postać
powder
wielkość cząstki
1.5-2 μm
mp
2810 °C (lit.)
gęstość
5.77 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C-]#[V+]
InChI
1S/C.V/q-1;+1
Klucz InChI
ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)