Merck
335819
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-bromobenzoate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.541 (lit.)
bp
130-131 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
QAUASTLEZAPQTB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-bromobenzoesan etylu został użyty do przygotowania 3-etynylobenzoesanu etylu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
T Iijima et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 47(3), 398-404 (1999-04-23)
Synthesis and biological evaluation of the first dicarba-closo-dodecaborane (carborane) derivatives of retinoids are described. Their retinoidal activity were examined in terms of the differentiation-inducing ability toward human promyelocytic leukemia HL-60 cells. High retinoidal activity (agonist or antagonist for retinoic acid