Merck
334235
Sigma-Aldrich
(3S-cis)-(+)-Tetrahydro-3-isopropyl-7a-methylpyrrolo[2,1-b]oxazol-5(6H)-one
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]27/D +90°, c = 2.8 in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
tw
70 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)[C@H]1CO[C@]2(C)CCC(=O)N12
InChI
1S/C10H17NO2/c1-7(2)8-6-13-10(3)5-4-9(12)11(8)10/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-,10-/m1/s1
Klucz InChI
NUUDVADIQSLTCN-PSASIEDQSA-N
Zastosowanie
Chiral bicyclic lactams such as this are useful templates for the asymmetric synthesis of a variety of natural and unnatural products. High levels of asymmetric induction have been obtained in cycloadditions, alkylations, conjugate additions, annulations, and dihydroxylations.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Munchhoff, M.J. Meyers, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7084-7084 (1995)
Fray, A.H. Meyers, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 3362-3362 (1996)
Brengel, G.P. Meyers, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 3230-3230 (1996)
Andres, C.J. et al.
Tetrahedron Letters, 60, 3189-3189 (1995)
Romo, D. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 47, 9503-9503 (1991)