Kluczowe dokumenty
334111
Dipentene
technical, for use as solvent (for the paint industry), mixture of various terpenes
Synonim(y):
(±)-Limonene, p-Mentha-1,8-diene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for use as solvent (for the paint industry)
technical
gęstość pary
>4.7 (80 °C, vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
458 °F
skład
Major isomer: 3-Carene
Minor isomers: Limonene, β-pinene and α-pinene
granice wybuchowości
0.7-6.1 %, 150 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
bp
170-180 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3
Klucz InChI
XMGQYMWWDOXHJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?