Merck
86460
Sigma-Aldrich
White spirit
~17% aromatics basis
Synonim(y):
Mineral Spirit
Wybierz wielkość
1 L
205,00 zł
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
205,00 zł
About This Item
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
bp:
150-200 °C
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
stężenie
~17% (aromatics)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437
bp
150-200 °C
gęstość
0.78 g/mL at 20 °C
Zastosowanie
White spirit is generally used:
  • As a solvent for the extraction of oil-bituminous rock organic components from mineral.[1]
  • As a component in the mixture of organic liquids to clean the coal samples by float/sink gravity separations.[2]
White spirit with ~17% aromatics basis can be used as a solvent in the synthesis of alkyd resin from camelina oil.[3]
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>86.0 °F - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
> 30 °C - (External MSDS)
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solvent exposure in construction and maintenance painting.
Riala R, et al.
Forensic Science International, 267, 263-266 (1984)
Synthesis and characterization of alkyd resins based on Camelina sativa oil and polyglycerol.
Nosal H, et al.
Progress in Organic Coatings, 86(1), 59-70 (2015)
Towards chemical profiling of ignitable liquids with comprehensive two-dimensional gas chromatography: Exploring forensic application to neat white spirits.
Sampat AAS, et al.
Forensic Science International, 267, 183-195 (2016)
Effects of organic liquids on coking properties of a higher-inert Western Canadian coal.
Holuszko ME, et al.
Fuel Processing Technology, 155(1), 225-231 (2017)
Investigation of a Mechanism for Extraction of Organic Components of a Mineral Part from Imankara Field Oil-Bituminous Rocks by Ultrasonic Treatment Method in the Presence of Surfactants and Flocculants.
Beysenbayev OK and Esirkepova M
Orient. J. Chem., 34(1), 482-492 (2018)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, the Art Gallery of New South Wales has recently put an order request for 2L of White Spirit (product no: 86460). Could you inform us of the specification of the product, if it is equivalent to 100% analytical grade Stoddard solvent?
    1 answer
    1. This product is similar to, but compositionally different than, Stoddard solvent. Stoddard solvent is offered, however, as product number SX0995.