Kluczowe dokumenty
333395
Dichlorosilane
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
1254 mmHg ( 20 °C)
opis
film resistivity > 50 Ω-cm
Próba
≥99.99% trace metals basis
temp. samozapłonu
136 °F
granice wybuchowości
99 %
bp
8.3 °C (lit.)
mp
−122 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[SiH2]Cl
InChI
1S/Cl2H2Si/c1-3-2/h3H2
Klucz InChI
MROCJMGDEKINLD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-34.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-37 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?