Merck
332364
Sigma-Aldrich
Allyltriphenylstannane
97%
Synonim(y):
2-Propenyl-triphenylstannane, Allyltriphenyltin
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2Sn(C6H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.09
Beilstein:
3612762
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
71-74 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CC[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.C3H5.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;1-3-2;/h3*1-5H;3H,1-2H2;
Klucz InChI
NDUYAGLANMHJHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Allyltriphenylstannane jest związkiem cynoorganicznym, który jest powszechnie stosowany jako odczynnik allilujący i przenoszący łańcuch rodnikowy. Jest również stosowany jako źródło rodników allilowych.[1]
Zastosowanie
Można stosować allilotrifenylostannan:
  • Jako odczynnik w fenylacji C-H azoli katalizowanej palladem.[2]
  • Jako odczynnik allilujący w allilowaniu kwasów alkilidenowych Meldruma katalizowanym przez Sc(OTf)3.[3]
  • Jako odczynnik w całkowitej syntezie przeciwgrzybiczej cząsteczki (+)-ambruticyny S.[4]
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Total synthesis of (+)-ambruticin S: probing the pharmacophoric subunit
Hanessian S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 75(16), 5601-5618 (2010)
Palladium-Catalyzed Direct Arylations of Azoles with Aryl Silicon and Tin Reagents
Han W, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(25), 6904-6908 (2011)
Allyltriphenylstannane
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Sc (OTf) 3-Catalyzed Conjugate Allylation of Alkylidene Meldrum′s Acids
Dumas AM and Fillion E
Organic Letters, 11(9), 1919-1922 (2009)
Journal of the American Chemical Society, 103, 1969-1969 (1981)