Merck
332291
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
98%
Synonim(y):
Di-O-acetyl-L-rhamnal
Wybierz wielkość
5 G
411,00 zł
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
411,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
Beilstein:
84954
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]/D 55°, c = 1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
bp
68-69 °C/0.06 mmHg (lit.)
gęstość
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1OC=C[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C10H14O5/c1-6-10(15-8(3)12)9(4-5-13-6)14-7(2)11/h4-6,9-10H,1-3H3/t6-,9-,10-/m0/s1
Klucz InChI
NDEGMKQAZZBNBB-JUWDTYFHSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)