Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 168,00 zł 126,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
236-259-3
MDL number:
126,00 zł
Cena katalogowa168,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
solid
optical activity
[α]21/D −7°, c = 1.9 in H2O
impurities
<1% methyl alcohol
mp
58-60 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O4/c7-3-5-6(9)4(8)1-2-10-5/h1-2,4-9H,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
InChI key
YVECGMZCTULTIS-PBXRRBTRSA-N
Application
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 96% | description 98% |
| assay 96% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form crystalline powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp 58-60 °C (lit.) | mp 53-55 °C (lit.) |
| impurities <1% methyl alcohol | impurities - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?