Merck
329843
Sigma-Aldrich
Potassium acetylacetonate hemihydrate
97%
Synonim(y):
Acetylacetone potassium derivative
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH=C(OK)CH3 · 0.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.21
Beilstein:
4157393
Kod UNSPSC:
12352302
Próba
97%
mp
~235 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[K]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)