Merck
329606
Sigma-Aldrich
Isosafrol
mixture of cis and trans
Synonim(y):
1,2-Methylenedioxy-4-propenylbenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Beilstein:
82640
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.573 (lit.)
bp
77-86 °C/3.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C=C\c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-3-8-4-5-9-10(6-8)12-7-11-9/h2-6H,7H2,1H3/b3-2+
Klucz InChI
VHVOLFRBFDOUSH-NSCUHMNNSA-N
Opis ogólny
Izosafrol jest również określany jako 1,2-metylenodioksy-4(1-propenyl)benzen. Jest ważnym półproduktem do syntezy leków takich jak L-DOPA.[1] Nadkwasowe utlenianie izosafrolu daje izomery 2,4-dimetylo-3,5-bis(3,4-metylenodioksyfenylo)tetrahydrofuranu.[2] Opisano utlenianie izosafrolu za pomocą związków wanadylu zamkniętych w porach Y-zeolitu pod wpływem promieniowania mikrofalowego.[3]
Zastosowanie
Izosafrol został użyty do przygotowania 1-(3,4-metylenodioksyfenylo)-2-propanonu (MDP-2-P lub PMK).[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M J Leaver et al.
Molecular marine biology and biotechnology, 2(6), 338-345 (1993-12-01)
A full length cDNA coding for cytochrome P450 1A1 was isolated from a plaice liver cDNA library constructed in lambda ZAPII. The deduced amino acid sequence of this cDNA was 78% homologous to that of rainbow trout P450 1A1 and
E I Shvartz et al.
Voprosy meditsinskoi khimii, 44(2), 167-171 (1998-06-23)
The transcription level of CYP2B1/2 gene in the liver of Sprague-Dawley (SD), Brattleboro (BL) and Wistar (W) rats treated with isosafrol (IS), Arochlor 1254 (AC), phenobarbital (PB) and triphenildioxane (TPD) was studied. The quantity of CYP2B1/2 mRNA was assessed by
P H Jellinck et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 46(6), 791-798 (1993-12-01)
The effect of indole-3-carbinol (IC), an anticarcinogen present in cruciferous vegetables, to alter the metabolism of 4-androstenedione (AD) by female rat liver microsomes was investigated and compared to that of its main gastric conversion product, diindolylmethane (DIM) as well as
C L Miranda et al.
Toxicology and applied pharmacology, 142(1), 123-132 (1997-01-01)
Liver microsomes from juvenile trout metabolized DMBA to unknown highly polar metabolites (X) and to DMBA-t-5,6-diol, DMBA-t-8,9-diol, 7-OHM-12-MBA, 7M-12-OHMBA, 2-OH-DMBA, 4-OH-DMBA, and trace amounts of DMBA-t-3,4-diol. Treatment of trout with beta-naphthoflavone (BNF) and isosafrole (ISF) increased the formation of these
D Taras-Valéro et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 32(4), 314-324 (1999-01-09)
Mice of the XVIInc/Z and DBA/2N strains, which are responsive and nonresponsive, respectively, to the aryl hydrocarbon (Ah) receptor, were treated with the hepatocarcinogen 5,9-dimethyldibenzo[c,g]carbazole and their livers were examined by nuclease P1-enhanced 32P-postlabeling for the levels of DNA adducts