Kluczowe dokumenty
329436
Barium carbonate
99.98% trace metals basis
Synonim(y):
Jednowęglan baru, Pigment biały 10, Witherite
Wybierz wielkość
737,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
737,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.98% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
[Ba++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Właściwości dielektryczne materiałów stosowanych w mikrofalowych dozymetrach NOx: W tym badaniu omówiono zastosowanie węglanu baru w dozymetrach gazowych opartych na mikrofalach, podkreślając jego znaczenie w materiałoznawstwie do zastosowań związanych z monitorowaniem środowiska (Walter et al., 2024).
- Węglan baru i tytanian baru do termochemicznego magazynowania energii w ultrawysokich temperaturach: Koncentruje się na wykorzystaniu węglanu baru w systemach magazynowania energii, szczególnie w ultrawysokich temperaturach, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju technologii energii odnawialnej (Williamson et al., 2024).
- Wzmocniona reakcja elektrodowa dla La0. 8Sr0. 2FeO3-δ-Sm0. 2Ce0. 8O1. 9 za pomocą nanocząstek węglanu baru jako synergicznego katalizatora: Omawia właściwości katalityczne nanocząstek węglanu baru w ogniwach paliwowych ze stałym tlenkiem, ważnym obszarze badań w materiałoznawstwie i zrównoważonej energii (Li et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)