Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 177,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 331,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SrCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.63
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
216-643-7
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
177,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
core: strontium
density
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
General description
Strontium carbonate is insoluble in water. It is used predominantly in producing other strontium salts.
Application
Strontium carbonate is used to prepare:
Strontium carbonate is used in pyrotechnics, ceramic ferrites, inexpensive fireworks colorant.
- Barium strontium titanate
- Barium strontium titanate thin films
Strontium carbonate is used in pyrotechnics, ceramic ferrites, inexpensive fireworks colorant.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description ≥99.9% trace metals basis | description 99.995% trace metals basis | description NIST® SRM® 987, isotopic standard |
| form powder | form powder | form powder and chunks | form - |
| assay ≥98% | assay ≥99.9% trace metals basis | assay 99.995% trace metals basis | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| density 3.7 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.7 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.7 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.7 g/mL at 25 °C (lit.) |
| reaction suitability core: strontium | reaction suitability core: strontium | reaction suitability core: strontium | reaction suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strontium carbonate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?