Merck
329258
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinedione
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.20
Beilstein:
204597
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
Klucz InChI
KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
6,7-dimetoksy-2,4-chinazolinedion może być stosowany w syntezie chemicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)