Merck
328928
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenethiol
98%
Synonim(y):
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)thiophenol
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(CF3)SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
tw
105 °C/1 mmHg (lit.)
mp
160-162 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1S)C(F)(F)F
Zastosowanie
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenethiol was employed as reagent in Ugi-Smiles coupling reaction of o-nitrothiophenol. It was also used in synthesis of monolayer-capped nanoparticles (MCNPs) consisting of 3-5nm Au nanoparticles.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gady Konvalina et al.
ACS applied materials & interfaces, 4(1), 317-325 (2011-11-30)
Chemiresistors based on metal monolayer-capped nanoparticles (MCNPs) are promising candidates for fast, inexpensive, and portable tracing of (bio)chemical species in the gas phase. However, the sensitivity of such sensors to humidity is problematic, limiting their reliable and reproducible application in
Thiols in Ugi-and Passerini-Smiles-Type Couplings.
Barthelon A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(35), 5974-5987 (2008)