Merck
1466696
USP
Kwas N-nitrozometyloaminomasłowy (NMBA)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-[Methyl(nitroso)amino]butanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
packaging
pkg of 1 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(N=O)(CCCC(=O)O)C
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
SJLBIPLIGYWGJV-UHFFFAOYSA-N
General description
Nitrosamines are chemical compounds that can form during drug manufacturing and may pose health risks, including carcinogenicity.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. For further information and support, including certificate/ product information sheets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny kwasu N-nitrozometyloaminomasłowego (NMBA) USP jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Stanów Zjednoczonych.
Służy również do przygotowania wzorca, mieszaniny roztworów podstawowych wzorców nitrozoaminy i roztworów wrażliwości w celu oznaczenia zanieczyszczenia NMBA w substancjach leczniczych i produktach leczniczych (walsartan, irbesartan i losartan potasowy itp.) metodą chromatografii zgodnie z rozdziałem ogólnym <1469> Farmakopei Stanów Zjednoczonych.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)