Merck
328537
Sigma-Aldrich
4-[(S,S)-2,3-Epoxyhexyloxy]phenyl 4-(decyloxy)benzoate
98%
Synonim(y):
WP 46
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H40O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
liquid crystal
aktywność optyczna
[α]20/D −12°, c = 1 in chloroform-d
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(OC[C@@H]3O[C@H]3CCC)cc2
InChI
1S/C29H40O5/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-21-31-24-15-13-23(14-16-24)29(30)33-26-19-17-25(18-20-26)32-22-28-27(34-28)12-4-2/h13-20,27-28H,3-12,21-22H2,1-2H3/t27-,28-/m0/s1
Klucz InChI
SDWUPBPBMWMRLN-NSOVKSMOSA-N
Opis ogólny
4-[(S,S)-2,3-Epoxyhexyloxy]phenyl 4-(decyloxy)benzoate is a ferroelectric liquid crystal. Effect of polymer networks on its smectic-C* phase was studied by high resolution X ray diffraction. Investigations of 4-[(S,S)-2,3-Epoxyhexyloxy]phenyl 4-(decyloxy)benzoate by a polarizing microscope, optical dispersion and UV-VIS spectroscopy have been conducted.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Investigations of tbe structure of a cholesteric phase with a temperature induced helix inversion and of the succeeding Sc* phase in thin liquid crystal cells
Dierking I, et al.
Liq. Cryst., 13(1), 45-55 null
Upindranath Singh
Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, 83(6 Pt 1), 061707-061707 (2011-07-30)
High-resolution x-ray diffraction was used to investigate how polymer networks affect the tilt angle in the smectic-C* (SmC*) phase of the ferroelectric liquid crystal 4-[(S,S)-2,3-epoxyhexyloxy]-phenyl-4-(decyloxy)-benzoate (W46 or EPHDBPE). Blends comprising W46, a monomer, and a photoinitiator were prepared and photopolymerized
Produkty
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.